Fontos dokumentumok
CLS2980223
Corning® cover glasses
rectangular, No. 11/2, W × L 22 mm × 30 mm
Szinonimák:
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.16
material
borosilicate glass
rectangular
kiszerelés
pack of 100 ea
case of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 2980-223
Sz × H
22 mm × 30 mm
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)