Fontos dokumentumok
CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 11706
parameter
3000 × g max. RCF
kupakátmérő
35.2 mm , approx.
kapacitás
50 mL
cső átmérő
29.1 mm , approx.
szerelvény
cap (CentriStar)
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)