Fontos dokumentumok
CLS1000P600
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 600 mL
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
graduations (100 mL)
gyártó/kereskedő neve
Corning 1000P-600
Ma × külső átmérő
125 mm × 89 mm
méret
600 mL
Általános leírás
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)