Fontos dokumentumok
CCD-29Lu
90110516, human lung, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Fibroblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
CCD-29Lu, 90110516
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human lung emphysema
Sejtvonal leírása
Derived from a lung explant of an 80 year-old black male with severe emphysema.
Táptalaj
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)