Fontos dokumentumok
HL60 M4
88120804, human blood, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human blood
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Modal no. 45
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
HL60 M4, 88120804
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Modal no. 45
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Sejtvonal leírása
HL60 induced to mature into neutrophils with 1.75% DMSO after treating with SV40. Fails to express SV40 specific T Ag suggesting that HL60 M4 represents expansion of sub-clones of HL60 with inherent restricted capacity for neutrophil differentiation.
Alkalmazás
Differentiation studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Do not allow the culture medium to become acidic or the cells will differentiate; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)