Fontos dokumentumok
H9C2 (2-1) Cell Line from rat
88092904, rat cardiovascular , Myoblast
Szinonimák:
H9c2 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
rat cardiovascular
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Myoblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
H9C2 (2-1) Cell Line from rat, 88092904, BDIX heart myoblast
biológiai forrás
rat cardiovascular
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Myoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Rat BDIX heart myoblast
Sejtvonal leírása
Skeletal muscle properties. Myotubes formed at confluency respond to acetylcholine. Differentiation improved by reducing serum concentration to 1%.
Alkalmazás
Differentiation studies
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Important to passage at sub-confluence, reclone periodically to keep differentiated characteristics. Cells will fuse to form myotubes if allowed to reach confluency.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)