Fontos dokumentumok
HUC-Fm
87100801, human umbilicus, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
HUC-Fm, 87100801
biológiai forrás
human umbilicus
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human umbilical cord fibroblast
Sejtvonal leírása
Derived from the umbilical cord of a normal Japanese male infant.
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.