Fontos dokumentumok
NRK-52E
87012902, rat kidney, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
rat kidney
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
NRK-52E, 87012902
biológiai forrás
rat kidney
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Rat kidney epithelial
Sejtvonal leírása
Cloned from the same mixed culture of normal rat kidney cells as NRK-49F, but has epithelial-like morphology. It has distinct growth and transforming characteristics distinct from NRK-49F.
Alkalmazás
NRK-52E has been used to study the effects of altered selenium supply on the expression of endogenous thioredoxin reductase (TrxR).
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS) or New Born Calf Serum (NBCS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Remove all traces of trypsin from cultures during sub-culturing i.e. spin cells or neutralise with serum.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)