C-39226
Endothelial Cell Growth Medium MV 2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-22221
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 1 vial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22221
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Related Content
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.