C-28081
Primary Cancer Culture System
250 ml
Szinonimák:
Primary tumor cell culture
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 250 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Successfully prevent stroma overgrowth when isolating fresh tumor samples
Establish a culture of pure malignant cells within 4-6 weeks
Culture PDX tumor models in vitro
Defined and animal component-free formulation
Komponensek
SupplementMix for 250ml
NCCD surface treatment reagent, 2ml
Note: The NCCD Reagent is intended for treatment of the culture surface. Do not add the NCCD Reagent to the medium.
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
Fedezze fel a rákkutatási forrásokat a sejtkultúra, a genomika, a biomarkerek és egyéb modellező és profilalkotó eszközökkel, amelyek segítenek a rákkutatás maximalizálásában.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.