C-26500
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-39625 or C-39620
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39625 or C-39620
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Primary human follicle dermal papilla cells and optimized culture medium. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.