Fontos dokumentumok
Z404942
IKA® IKATRON PT 1000 stainless steel thermometer probes
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
Szinonimák:
contact thermometer, temperature probe
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.76
material
stainless steel
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 2735451
H × átmérő
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
Általános leírás
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)