C-12005
Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Juvenile foreskin, pooled, 500,000 cryopreserved cells
Szinonimák:
Human Keratinocyte Culture, NHEK Cell Line
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human foreskin (juvenile epidermis)
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
morfológia
( epidermal)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Minőség
Figyelmeztetés
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Protocols
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.