Fontos dokumentumok
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
Szinonimák:
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.24
material
clear
low-density polyethylene
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
kapacitás
400 mL
Általános leírás
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
Alkalmazás
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)