Fontos dokumentumok
B6410
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 175 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (38-415)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2114-0006
palackátmérő × Ma × Sz
51 mm × 106 mm × 51 mm
kapacitás
175 mL
Általános leírás
Square, wide-mouth bottles
Tulajdonságok és előnyök
  • Exhibits chemical resistance to a wide range of acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F)
  • Easy to fill as it has a wide mouth
  • Designed to save space in the freezer
  • Made up of non-toxic materials
  • Nalgene closures enable leak-proof bottles that prevent contamination of reagents
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)