B5660
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 125 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (28-415)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2007-0004
palack Sz × Ma × átm.
61 mm × 102 mm × 39.4 mm
kapacitás
125 mL
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Exceptional resistance against most acids, alcohols, and bases
- Easy fit in freezer up to -100°C (-148°F)
- Leak-resistant
- Consumes less shelf space compared to traditional round bottles
- Easy filling as they have a wide mouth, strudy walls and straight sides
- Fow low extractables and leachables the bottles are made of high-quality, laboratory-grade plastic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)