AXYPCR96LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with UC-500 film, size 96 wells, pkg of 5x10plates/cs, white
Szinonimák:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt Half skirt
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc PCR-96-LC480-W
Corning
kiszerelés
pkg of 5x10plates/cs
méret
96 wells
lyuktérfogat
100 μL
szín
white
alkalmasság
suitable for PCR
Related Categories
Általános leírás
- Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche® 480 LightCycler® system.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Includes Ultra Clear sealing film.
- A printed alphanumeric grid enables well identification.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)