Fontos dokumentumok
AV35518
Sigma-Aldrich
Anti-P2RX7 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, mouse, rabbit
citations:
2
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
69 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rabbit
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... P2RX7(5027)
Related Categories
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human P2RX7
Biokémiai/fiziológiai hatások
The product P2RX7 belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel and is responsible for ATP-dependent lysis of macrophages through the formation of membrane pores permeable to large molecules. Activation of this nuclear receptor by ATP in the cytoplasm may be a mechanism by which cellular activity can be coupled to changes in gene expression.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: IQSMNYGTIKWFFHVIIFSYVCFALVSDKLYQRKEPVISSVHTKVKGIAE
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)