Fontos dokumentumok
A9899
Antazoline hydrochloride
Szinonimák:
2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
kezdeményező
Novartis
SMILES string
Cl.C1CN=C(CN(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N1
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWKDMSRRIBZZAY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?