A11629L2
optigel Precast gels
15-20% polyacrylamide, contains bind silane (long plate), with 2 orientation markers
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
1 mo.
tartalmaz
bind silane (long plate)
Jellemzők
with 2 orientation markers
koncentráció
in 0.375 M Tris-HCl, pH 8.8
15-20% polyacrylamide
gél H × Sz × vastagság
256 mm × 200 mm × 1 mm
lemez H × Sz × vastagság
276 mm × 211 mm × 3 mm
276 mm × 217 mm × 3 mm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 2