Fontos dokumentumok
A0851
Anti-Angiopoietin-2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-Ang-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in goat
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
molekulatömeg
antigen ~66 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL using human tissue
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANGPT2(285)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1