Fontos dokumentumok
PLN70
GenElute™ Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
GenElute™ Plasmid Kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a spin-wash step. Finally, the bound DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Purify up to 15 μg of plasmid DNA
- No detectable genomic DNA or RNA contamination
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.