Fontos dokumentumok
NA1111
GenElute™ Gel Extraction Kit
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
DNA gel extraction kit, DNA gel isolation kit, DNA gel purification kit, PCR gel clean up kit, PCR gel isolation kit, gel isolation kit, gel purification kit, Rapid purification of linear DNA
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Bind up to 10 μg of DNA
- Recoveries up to 80%
- Up to 3.5 g can be processed per column
- Compatible with both standard and low-melting agarose in TAE or TBE buffer
Elv
The purified DNA is suitable for a variety of downstream applications, such as automated DNA sequencing, PCR, restriction digestion, cloning, and labeling.
Jogi információk
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.