Fontos dokumentumok
59300C
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, sterile-filtered, with calcium, with magnesium, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
DPBS
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg