302-05A
Human Pulmonary Artery Endothelial Cells: HPAEC, adult
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human pulmonary artery (normal)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Endothelial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; cardiovascular diseases
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
HPAEC provide an excellent model system to study many aspects of cardiovascular function and disease, including diabetes-associated complications, mechanisms of endothelial dysfunction caused by environment, oxidative stress, hypoxia and inflammation, as well as mode of action of various natural compounds and drug candidates.
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
- 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 15 doublings
Szubkultúra rutin
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Technical information for working with human pulmonary artery endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation