Fontos dokumentumok
Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
3 windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 176.751-QS
Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technika/technikák
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
foglalat központja Ma
8.5 mm
kamratérfogat
100 μL
úthossz
3x3 mm
észlelési módszer
fluorometric
Általános leírás
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)