Fontos dokumentumok
Z801178
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 7000 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 104-QS
parameter
200-2500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
kamratérfogat
7000 μL
úthossz
50 mm
észlelési módszer
photometric
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)