Z800635
Hellma® absorption cuvettes, Semi-micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1400 μL
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
Javasolt termékek
Anyagok
Suprasil® quartz
gyártó/kereskedő neve
Hellma 117.204-QS
Paraméterek
200-2500 nm spectral range
Ma × Sz × Mé
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
1400 μL
úthossz
10 mm
Related Categories
Általános leírás
2 polished windows; sealable cells, with ISO thread GL 14 and screw cap with silicone rubber seal, for anaerobic applications, remarks: closed screw cap.
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)