Fontos dokumentumok
Z800171
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® 300 quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 110-QX
parameter
200-3500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
kamratérfogat
350 μL
úthossz
1 mm
észlelési módszer
photometric
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)