Fontos dokumentumok
Y0000774
Lansoprazole for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Lansoprazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lansoprazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)