Fontos dokumentumok
Y0000656
Yohimbine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
yohimbine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)