Fontos dokumentumok
Y0000155
Tramadol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tramadol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Általános leírás
Tramadol is a synthetic opiate agonist analgesic, widely used in patients suffering from moderate to severe chronic pain. It is considered safe when compared to other opioids. It contributes to the analgesic activity by blocking the nociceptive impulses at the spinal level, inhibiting the norepinephrine and serotonin reuptake.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)