Y0000053
17α-Dihydroequilin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
α-Equilol, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17α-diol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
equilin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLLMJANWPUQQTA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)