Fontos dokumentumok
VT001163
Pseudomonas fragi WDCM 00116 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Certified reference material, Microbiological standards, Pseudomonas fragi WDCM 00116 Vitroids™
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Egyéb megjegyzések
< NCIMB, 1955 < ATCC, 1952 < B.W. Hammer
WGK
WGK 3