Fontos dokumentumok
VISRT5K600
Silicone Rotational Viscosity Standard
5034 mPa.s (25.00°C), RT5000
Szinonimák:
Rotational viscosity reference
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
5034 mPa.s(25.00 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)