VISRT50600
Silicone Rotational Viscosity Standard
50.49 mPa.s (25.00°C), RT50
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
50.49 mPa.s(25.00 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1