Fontos dokumentumok
PHR8730
Lamotrigine Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Lamotrigine Impurity F (PhEUr)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-család
lamotrigine
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 20 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
O=C(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)NC2=NC(N)=C(N=N2)C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
InChI
1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDUGDEWOUWFKPL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3