PHR3562
Miconazole Related Compound I
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl}-1H-imidazole mononitrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1443497
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3