PHR2983
Menhaden Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Fish oil from menhaden
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1381200
API-család
menhaden oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 2 mL
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg