Merck
PHL83534
Quercetin 7-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-rhamnoside, 7-Rhamnosylquercetin, Vincetoxicoside B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(25)17(27)19(29)21(30-7)31-9-5-12(24)14-13(6-9)32-20(18(28)16(14)26)8-2-3-10(22)11(23)4-8/h2-7,15,17,19,21-25,27-29H,1H3/t7-,15-,17+,19+,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPHXPNUXTNHJOF-XNFUJFQVSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)