Fontos dokumentumok
NIST868
High-temperature alloy
NIST® SRM® 868, Fe-Ni-Co
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium (Al), Boron (B), Carbon (C), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Tantalum (Ta), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)