Fontos dokumentumok
NIST363
Low alloy steel
NIST® SRM® 363, Cr-V (mod.)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 150 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in chemical methods of analysis. SRM 363 isin the form of chips sized between 0.5 mm and 1.18 mm sieve openings (35 mesh and 16 mesh)
SRM 363_cert
SRM 363_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Antimony (Sb), Neodymium (Nd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Calcium (Ca), Niobium (Nb), Carbon (C), Phosphorus (P), Cerium (Ce), Silicon (Si), Chromium (Cr), Silver (Ag), Cobalt (Co), Sulfur (S), Copper (Cu), Tin (Sn), Gold (Au), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tungsten (W), Magnesium (Mg), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Oxygen (O), Germanium (Ge), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tantalum (Ta), Lanthanum (La), Tellurium (Te), Nitrogen (N), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)