NIST1219
Stainless Steel
NIST® SRM® 1219, Cr 16 - Ni 2 (AISI 431)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
format
matrix material
Általános leírás
SRM 1219_cert
SRM 1219_SDS
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Nitrogen (N)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Boron (B), Cobalt (Co), Lead (Pb), Niobium (Nb), Tin (Sn), Titanium (Ti), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)