Fontos dokumentumok
N250
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
486.7 mPa.s(25 °C)
Általános leírás
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
426.2 - 494.6 °F
Lobbanási pont (C)
219 - 257 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marc A J Morgan et al.
Genes & development, 31(19), 2003-2014 (2017-11-02)
Histone H3 Lys4 (H3K4) methylation is a chromatin feature enriched at gene