MTOX1303Z
MDCKII canine MDR1 KO, human MDR1 Expressing Cells
Szinonimák:
MDCKII cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
canine kidney (cocker spaniel)
használat
sufficient for 1 96-well plate(s) (or 24-well plate)
kiszerelés
vial of 2 million cells
növekedési mód
adherent
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
drug transporter assay: suitable
alkalmazás(ok)
ADME/TOX
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Alkalmazás
These cells can be used in transwell permeability assays to measure the movement of substrates through the monolayer. Efflux ratios for test compounds can be determined using standard compounds as controls.
Tulajdonságok és előnyök
The canine MDR1 (cP-gp) efflux transporter gene has been effectively disrupted in both alleles. There is no expression of the cP-gp. Validation studies have shown no efflux of standard cP-gp substrates.
The human MDR1 efflux transporter has been expressed in these cells via viral transduction. Validation studies have shown efflux ratios ≥2 for common MDR1 substrates digoxin, erythromycin, and quinidine.
Minőség
Jogi információk
MDCKII sublone was originally isolated by Daniel Louvard, Institut Curie, Paris France.
References: Hansson, G.G., Simons, K and Van Meer G (1986) EMBO 5: 483-489, Louvard D (1980) PNAS 77; 4132-4136
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)