L0720800
Lithocholic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lithocholic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
183-188 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)