Merck
C5548
Sigma-Aldrich
Clobetasone butyrate
≥98% purity, powder
Szinonimák:
21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H32ClFO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
478.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Clobetasone butyrate, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white to faint yellow cast
mp
90-100 °C
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
ε (extinkciós együttható)
13.4 at 243 nm in chloroform
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
Általános leírás
Clobetasone butyrate is a corticosteroid.
Alkalmazás
Clobetasone butyrate has been used as an internal standard for the quantitative assay of clobetasol propionate.
Clobetasone butyrate has been used to analyze its bio-concentration factor (BCF) in Cyprinus carpio.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Clobetasone butyrate is a potent topical corticosteroid and is primarily used to treat atopic dermatitis (AD). Low dosage of this drug is used to treat dry eye in Sjogrens syndrome.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Safety and efficacy of 0.1% clobetasone butyrate eyedrops in the treatment of dry eye in Sjogren syndrome
Aragona P, et al.
European Journal of Ophthalmology, 23(3) (2013)
Community Pharmacy - E-Book: Symptoms Diagnosis and Treatment (2011)
Liquid chromatography--tandem mass spectrometric assay for clobetasol propionate in human serum from patients with atopic dermatitis
Sparidans RW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 878(23), 2150-2154 (2010)
Uptake and biological effects of synthetic glucocorticoids in common carp (Cyprinus carpio)
Nakayama K, et al.
Marine Pollution Bulletin, 85(2), 370-375 (2014)
Fluticasone propionate 0.05% cream once daily versus clobetasone butyrate 0.05% cream twice daily in children with atopic dermatitis
Wolkerstorfer A, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 39(2), 226-231 (1998)