Fontos dokumentumok
936723
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721 ChemBeads
Szinonimák:
Hoveyda-Grubbs Catalyst®M72 SI(o-Tol) (C571)
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
összetétel
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
SMILES string
Cl[Ru](C1N(C2=CC=CC=C2C)CCN1C3=CC=CC=C3C)(O4C(C)C)(Cl)=CC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C17H19N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFQRYTARHOMPFY-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)