Fontos dokumentumok
577944
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700
Umicore
Szinonimák:
Hoveyda-Grubbs Catalyst® 1st Generation, Hoveyda-Grubbs Catalyst® M70 (C601), Dichloro(2-isopropoxyphenylmethylene) (tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
mp
195-197 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]\C(c1ccccc1OC(C)C)=[Ru](\Cl)Cl.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMKCJXPECJFQPQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Learn more about our metathesis catalysts
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.