Merck
908614
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M103
Szinonimák:
Dichloro(3-methyl-2-butenylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M1b (C801)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H74Cl2P2Ru
CAS-szám:
Molekulatömeg:
800.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/2C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h2*16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INCDKKABOVOFIV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Umicore Grubbs Catalyst M103 is a homogeneous catalyst useful for alkene metathesis, cross metathesis, ring-closing metathesis, and self metathesis.
Learn more about our metathesis catalysts
Tárolás és stabilitás
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)